VWR®, Mikrorørstativer, flytende
Leverandør: VWR Collection
211-0223EA 585 NOK
211-0223 211-0226
VWR®, Mikrorørstativer, flytende
Stativer for rør Tube Racks
PP.
  • Avtakbare føtter, slik at mikrorørene kan fjernes raskt og enkelt
  • Passer også for kryorør med en volum på opptil 2 ml
  • Stabil, god kjemikaliebestandighet
Til å opprettholde konstant temperatur i vannbad for reaksjonsbeholdere med kapasiteter på mellom 0,5 og 2 ml Stativene flyter også når de er fulle. Reaksjonsbeholderne holdes godt på plass i rammen og flyter ikke. Håndtak gjør det enklere å sette inn og ta ut av vannbadet og å bære. Ikke-autoklaverbar.