PCR-mikrorør/strips med festede striplokk, 0,2 ml
Leverandør: Brand
781330
211-3264EA 3125 NOK
211-3264
PCR-mikrorør/strips med festede striplokk, 0,2 ml
Rør PCR-rør
PP. 8-strips av 0,2 ml PCR-rør med festede kulelokk i strip.
  • Kan betjenes med en hånd
  • Sertifisert frie for RNase, DNase og humant DNA
Farge: Klar
Colour: Clear