VWR®, Reagensglass, med krave
Leverandør: VWR Collection
212-0022EA 340 NOK
212-0022
VWR®, Reagensglass, med krave
Rør Reagensrør
FIOLAX®, nøytralt glass.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Relativt motstandsdyktig mot hurtige temperaturendringer og lokal oppvarming
The economical alternative for a wide range of uses. Thin walled.
DIN 12395
Sertifiseringer: DIN 12395