Stativ, for scintillasjonsflasker, WHEATON®
Leverandør: DWK Life Sciences
868806
212-6190EA 8700 NOK
212-6190
Stativ, for scintillasjonsflasker, WHEATON®
Stativer for rør Stativer for schintillasjonsrør
PP.
Stativ for 5×10 scintflasker diam 28 mm. Størrelse 170×320×35 mm.