VWR®, Beger, lav modell
Leverandør: VWR Collection
213-0233EA 305 NOK
213-0233 213-0234 213-0235 213-0236 213-0237 213-0238 213-0239 213-0240 213-0241 213-0242 213-0243 213-0244 213-0274 213-0270
VWR®, Beger, lav modell
Beger
PTFE, med tut.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig fra –200 til +280 °C
  • Flat bunn for god varmeoverføring, for eksempel ved bruk på varmeplater
Med tykke vegger, forsterket kant og svært glatte innervegger som hindrer kontaminering. Lav gass-permeabilitet.