VWR®, Erlenmeyer-kolber
Leverandør: VWR Collection
214-1130EA 1050 NOK
214-1130 214-1131 214-1132 214-1133 214-1134 214-1136 214-1137 214-1170 214-1171 214-1172 214-1174 214-1175 214-1173 214-0248 214-0471 214-0472
VWR®, Erlenmeyer-kolber
Kolber Erlenmeyerkolber
Borosilikat 3,3 glass, klart.
  • Smal eller bred hals, med perlekant
  • Meget god kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturmotstand
  • Minimal termisk ekspansjon, noe som gir relativt høy motstand mot temperaturendringer
Et økonomisk alternativ for et bredt spekter av laboratorieapplikasjoner. Flaskene har utstrakt kant med markeringer for omtrentlige voluminndelinger og et hvitt merkeområde.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Sertifiseringer: ISO 1773 (smal hals), DIN ISO 24450 (vid hals).