Selendioksid ≥99%, GPR RECTAPUR®, sublimert
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
21414.230EA 2100 NOK
21414.230
Selendioksid ≥99%, GPR RECTAPUR®, sublimert
Selendioksid
Formel: SeO₂
Smeltepunkt: 315 °C
Tetthet: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003562
CAS-nummer: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
FN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,08508
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm