Silikagel 40 6-14 mesh, Technical Grade, Supelco®
Leverandør: Merck
214426-1KG
214426-1KGEA 770 NOK
214426-1KG
Silikagel 40 6-14 mesh, Technical Grade, Supelco®
Silikagel
Formel: SiO₂
Kokepunkt: 2230 °C
Smeltepunkt: > 1600 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=402027dbf89b187bb319318cfea9e820b4a1ef77&vid=09421e7fa7d948e6820204b8322caaf3b6ebf98d&prid=web&clid=SAPDAM