Skrulokk av høy kvalitet for laboratorieflasker, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
1088678 1088679 1129600
215-0090EA 485 NOK
215-0090 215-0091 215-2856
Skrulokk av høy kvalitet for laboratorieflasker, DURAN®
Lokk Flaskelokk
TPCh260, fargeløs.
  • Svært kjemisk resistent materiale (TPCh260), ingen fargetilsetninger (forstyrrelse med mediet unngås), temperaturbestandig fra –196 til +200 °C
  • PTFE-belagt silikonpakning
  • Dryppfri og sikker på grunn av hellering, som kan bestilles separat
Skrulokkene er av høy kvalitet og oppfyller de strengeste kravene til lagring og emballering av produkter fra farmasøytisk og kjemisk industri samt fra næringsmiddelindustrien. Ideell for tørr sterilisering ved høye temperaturer. Passer til alle GL 25/GL 45-gjenger.
Oppfyller kravene iMore Product Information