Flasker, smal hals, rund, HDPE, med skrukork, Boston type, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
312002-9050 312002-0008 312002-9125 312002-0032 312002-0006 312002-0001 312002-0002 312002-0004 312002-0016 312002-9025
215-0234EA 34150 NOK
215-0234 215-0209 215-0246 215-0225 215-0207 215-0189 215-0190 215-0194 215-1377 215-1379
Flasker, smal hals, rund, HDPE, med skrukork, Boston type, Nalgene®
Flasker Plastflasker
HDPE, naturfarget, med PP-skrulokk.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant from –100 to +120 °C
  • Leakproof
Ideell for oppbevaring og transport av væsker. Egnet for en rekke bruksområder.
NB: Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904.