Flasker, smal hals, rund, HDPE, lite partikler, IP2, med skrukork, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
382099-0250 382099-0500 382099-1000
215-1271EA 785 NOK
215-1271 215-1272 215-1279
Flasker, smal hals, rund, HDPE, lite partikler, IP2, med skrukork, Nalgene®
Flasker Plastflasker
HDPE, naturfarget med PP-skrulokk.
  • Good chemical resistance
  • Screw cap supplied assembled on the bottle
  • Leakproof
Flasker med et gjennomsnitt på færre enn 30 partikler per ml ved minst 0,3 µm. Svært godt egnet for oppbevaring av kjemikalier med høy renhetsgrad. Produktet omfatter et kvalitetssertifikat som bekreftelse på at produktet er testet og godkjent i samsvar med NALGENE-spesifikasjoner. IP 2-lavpartikkelflasker kan brukes i samsvar med bestemmelsene for kunder som utformer, monterer og sertifiserer sin egen kombinasjonsemballasje.