Øyeskylleflaske
Leverandør: KARTELL
383
215-1363EA 540 NOK
215-1363
Øyeskylleflaske
Førstehjelpsutstyr Øyeskyllestasjon
Denne øyeskylleflasken kan fylles med destillert vann eller annen medisinert væske for oftalmisk bruk og tillater en rask og umiddelbar spyling.
  • Leveres med en øyekopp med trykklås
  • Lufteventil i hodet sikrer luftpåfylling, og forhindrer dermed tilbaketrekking av forurenset vask inn i flasken
  • perforert sprayplate i koppens senter bryter opp strømmen for å gi øyet en skånsom vask
  • Avløpsrør slipper ut avfall