Flasker, smal hals, rund, FEP, med skrukork, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
1600-0004 1600-0008 1600-0016 1600-0032 1600-0064 1600-0002 1600-0001
215-7123EA 1700 NOK
215-7123 215-7124 215-7125 215-7126 215-7127 215-3695 215-7121
Flasker, smal hals, rund, FEP, med skrukork, Nalgene®
Flasker Plastflasker
FEP, gjennomskinnelig, med ETFE skrukork.
  • Høyeste kjemisk motstand
  • Temperaturbestandig fra −105 til +150 °C, lekkasjesikker lukking
  • Autoklaverbar
Flasker med høyeste kjemiske og korrosjonsbestandighet. Egnet for bruk ved lave og høye temperaturer, sporanalyser, og for mange typer arbeid med organiske løsemidler. Egnet for bruk i renrom, analyse og for lagring.