Flasker, smal hals, rund, LDPE, med skrukork, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2003-0001 2003-0002 2003-0004 2003-0008 2003-0016 2003-0032 2003-9025 2003-9050
215-7524EA 270 NOK
215-7524 215-7525 215-7526 215-7528 215-7530 215-7531 215-7522 215-7523
Flasker, smal hals, rund, LDPE, med skrukork, Nalgene®
Flasker Plastflasker
LDPE, naturfarget med PP-skrulokk.
  • God kjemisk resistens, varmebestandig opp til +80 °C
  • Velegnet for sporanalyse
  • Mer fleksibel og støtsikker enn HDPE-flasker, lekkasjesikker
Ideell for oppbevaring og transport av væsker.