Flasker, rav, smal hals, rund, HDPE, med skrukork, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2004-0001 2004-0002 2004-0004 2004-0008 2004-0016 2004-0032 2004-9025 2004-9050 2004-9125
215-7544EA 485 NOK
215-7544 215-7545 215-7546 215-7548 215-7550 215-7551 215-7542 215-7543 215-7541
Flasker, rav, smal hals, rund, HDPE, med skrukork, Nalgene®
Flasker Plastflasker
HDPE, brun med brun PP-skrukork.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to 120 °C
  • Leakproof
Brun for å beskytte lyssensitive materialer. Ideell for oppbevaring og transport av væsker.