Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Square, PC, with Screw Caps
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2015-0030 2015-0060 2015-0125 2015-1000 2015-0250 2015-0500 2015-2000
215-7601EA 1050 NOK
215-7601 215-7602 215-7603 215-7606 215-7604 215-7605 215-7607
Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Square, PC, with Screw Caps
Flasker Plastflasker
PC, gjennomsiktig med PP-skrulokk.
  • God kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opp til 135 °C, autoklaverbar
  • Lekkasjesikker
Ideell for oppbevaring av vannholdige løsninger og for kortvarig oppbevaring av kulturmedier. 2000 ml har et integrert håndtak for enkel håndtering.
Made only from high-quality, laboratory-grade, plastic materials for dependably low leachables and extractables. Excellent clarity helps easily identify content levels.
Molded in graduations for ease in dispensing. 2 L size has molded-in handgrips to aid in lifting and pouringMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement