Disølvoksid ≥99%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
21584.134EA 1800 NOK
21584.134
Disølvoksid ≥99%, TECHNICAL
Disølvoksid
Formel: Ag₂O
Smeltepunkt: 800…830 °C
Tetthet: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00003404
CAS-nummer: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
FN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 12,08665
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %