Trakt, analysetrakt, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
213313702 213314107 213314801
221-1711EA 765 NOK
221-1711 221-1712 221-1713
Trakt, analysetrakt, DURAN®
Trakter Filtreringstrakter Analysetrakter
DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer
For rapid filtration.