Fatpumpe, PumpMaster
Leverandør: BURKLE
5202-2000 5202-3000 5202-1000
223-1618EA 5300 NOK
223-1618 223-0097 223-0118
Fatpumpe, PumpMaster
Pumper Fatpumper
Manuell positiv fortrengningspumpe for fylling, tømming og overføring av væsker mellom beholdere og fat. Et manuelt stempel brukes for å produsere positivt trykk som presser væsken ut av beholderen. Det kan også tappes små væskemengder med tappekranen. Pumpen monteres på fatet med en fleksibel kobling med variabel diameter. Det er ikke behov for spesielle gjengeadaptere.
  • Passer beholdere med åpningsdiameter fra 49,5 til 60 mm
  • Lengde på senkerør 950 mm (senkerøret kan forkortes i henhold til dybden på beholderen)
  • For milde, vannholdige løsninger (med EPDM-