Slangeklemmer, SP Bel-Art
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
F182180000
229-0322EA 920 NOK
229-0322
Slangeklemmer, SP Bel-Art
Klemmer Slangeklemmer
Acetal, blå. Ideell for sikker bruk av slangeklemmer, med en veggtykkelse på maks. 0,82 mm.
  • Tannete kjever over en lengde på 27 mm for sikkert feste
  • God kjemisk resistens, svært god temperaturbestandighet
  • Enkel å feste hvor som helst på slangen uten å koble fra slangen