Gjennomstrømningsindikator

Leverandør: KARTELL
538
229-0576EA 630 NOK
229-0576
Gjennomstrømningsindikator
Flytindikatorer
Strømningsindikatorer av styrenakrylnitril (SAN) gir tydelig optisk strømningsvisning ettersom rotasjonshastigheten til kulen er proporsjonal med strømningshastigheten.

  • For væskestrømmer fra 50 ml/minutt i horisontal posisjon og 140 ml/minutt i vertikal posisjon
  • Minste luftstrøm 3 liter/minutt i horisontal posisjon og 8 liter/minutt i vertikal posisjon

Ytre diameter på slangeoliven: 6,5 - 10 mm

Mål: 102×14×52 mm

NB: Må ikke brukes til etsende væsker eller ved temperaturer over 50 °C.
Bestill nå

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR