Slangekoblinger, rette
Leverandør: Brand
152400 152715 152705 152710
229-3176EA 670 NOK
229-3176 229-3173 229-3171 229-3172
Slangekoblinger, rette
Fittings og kontakter
PP, gjennomsiktig, med koniske ender.
  • God mekanisk og kjemisk resistens
  • Svært god temperaturbestandighet
For slanger med varierende diameter.