Mikropulverskje
Leverandør: RSG
533.005
231-0099EA 245 NOK
231-0099
Mikropulverskje
Skjeer
Rustfritt 18/10-stål, antimagnetisk. Med sekskantet håndtak for enkel håndtering.
  • God temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • God kjemisk motstandskraft
  • Rask og enkel rengjøring