Slangeklemmer, Kocher-type (Ochsner)
Leverandør: HAMMACHER KARL
HSE094-20
231-0251EA 1575 NOK
231-0251
Slangeklemmer, Kocher-type (Ochsner)
Klemmer Slangeklemmer
Rustfritt stål, rett. Ideell til stopping eller regulering av væskestrømningshastigheter i slangekoblinger.
  • Svært god temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • Korrosjonsbestandig
  • Antimagnetisk