Øser, FoodScoop
Leverandør: BURKLE
5371-0100 5371-0200 5371-0350 5371-0500 5371-0250
231-0403EA 595 NOK
231-0403 231-0404 231-0406 231-0407 231-0405
Øser, FoodScoop
Øser
Rustfritt stål, V2A (1.4301), høypolert. Svært stabil håndøse for ulike bruksområder, spesielt godt egnet for bruk innen næringsmiddelindustri.
  • I samsvar med EF-bestemmelser for næringsmidler
  • Robust modell
  • Sømløs overgang mellom selve øsen og det hule håndtaket, uten fordypninger og kanter