Spatel, pulverspatel
Leverandør: RSG
029.170
231-1241EA 71 NOK
231-1241
Spatel, pulverspatel
Skjeer
Rustfritt stål 18/10. Flerbruksskje for mange bruksområder.
  • Med flat hånd
  • Høy temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Enkel å rengjøre