Spatelsett, kjemi
Leverandør: RSG
000.110
231-2177EA 410 NOK
231-2177
Spatelsett, kjemi
Spatler
Rustfritt ¹⁸/₁₀-stål antimagnetisk. Nyttig kombinasjon av instrumenter som brukes daglig i laboratoriet og i produksjonen.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Comes in practical imitation leather case
Each set includes a 130×4 mm micro double spatula, a 150×9 mm powder spatula, a pair of laboratory scissors (sharp/blunt, 130 mm long), as well as forceps (straight, sharp, 130 mm long).
Hvert sett inneholder en dobbel mikrospatel på 130×4 mm, en pulverspatel på 150×9 mm, en laboratoriesaks (More Product Information