Begertang, rustfritt stål
Leverandør: RSG
043.330
231-4145EA 585 NOK
231-4145
Begertang, rustfritt stål
Tenger
Rustfritt 18/10-stål, antimagnetisk. For enkel og sikker håndtering av begerglass og lignende beholdere. Kjevene er pakket i keramiske fibere for å gi varmeisolering og beskytte beholderne de holder.
  • Rustbestandig
  • Svært god temperaturbestandighet, autoklaverbar