Pinsettholder
Leverandør: RSG
118.000
232-0189EA 1475 NOK
232-0189
Pinsettholder
Pinsettholdere
Made of stainless steel, ESD coated.
  • For sikker oppbevaring av alle pinsetter som brukes i laboratoriet
  • Ideell for tørking av pinsetter etter rengjøring
  • Kjemikaliebestandig
  • Kan festes på bord eller under skap