Hydrogen peroksid 50% stabilised, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
23620.292EA 620 NOK
23620.292
Hydrogen peroksid 50% stabilised, GPR RECTAPUR®
Hydrogen peroksid
Formel: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Kokepunkt: 150.2
Smeltepunkt: –40 °C
Tetthet: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011333
CAS-nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
FN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Indeks: 14,04798
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 48 - 51 %
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 40 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm