Silikagel, Davisil® Grade 643 pore size 60 Å, 35-60 mesh particle size, high purity, Supelco®
Leverandør: Merck
236802-100G
236802-100GEA 1175 NOK
236802-100G
Silikagel, Davisil® Grade 643 pore size 60 Å, 35-60 mesh particle size, high purity, Supelco®
Silikagel
Formel: SiO₂
Kokepunkt: 2230 °C
Smeltepunkt: > 1600 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96fdbe3af011ec5fc1e18cbd73cbd9daa2957903&vid=ba488c2a4e2cbd43e2df1646d53cfdb1d9af9f09&prid=web&clid=SAPDAM