Tinn(II)klorid, anhydrous ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Stannous chloride, Tin dichloride
23746.296EA 3175 NOK
23746.296
Tinn(II)klorid, anhydrous ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tinn(II)klorid
Formel: SnCl₂
MW: 189.62 g/mol
Kokepunkt: 623
Smeltepunkt: 246
Tetthet: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011241
CAS-nummer: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
FN: 3260
ADR: 8 III
Merck Indeks: 13,08861
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Cd (Cadmium) Max. 40 ppm
Cu (Copper) Max. 40 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 75 ppm
Zn (Zinc) Max. 40 ppm