VWR®, klemmer, trekantet
Leverandør: VWR Collection
241-0015EA 3750 NOK
241-0015
VWR®, klemmer, trekantet
Klemmer Universalklemmer
Laboral aluminiumslegering.
  • Klemfingre dekket av vinyl for å beskytte fastklemte gjenstander
  • Lettvirkende riflet skrue for justering av klemstiftene