VWR®, klemmer, fire grener
Leverandør: VWR Collection
241-0029EA 3375 NOK
241-0029
VWR®, klemmer, fire grener
Klemmer Universalklemmer
Rustfritt stål.
  • Robust utforming, klemmestangdiameter på 12 mm, 140 mm lang
  • Med to riflede skruer for enkel, uavhengig justering av klemmefingrene