VWR®, klemmer, trekantet, med fleksibel stang
Leverandør: VWR Collection
241-0034EA 1375 NOK
241-0034
VWR®, klemmer, trekantet, med fleksibel stang
Klemmer Universalklemmer
Laboral aluminiumslegering.
  • Kjever dekket av vinyl for å beskytte fastklemte gjenstander
  • Klemmestang diameter: 8 mm; stang lengde: 200 mm