VWR®, stativklemmer med fleksibel stang
Leverandør: VWR Collection
241-0040EA 2625 NOK
241-0040
VWR®, stativklemmer med fleksibel stang
Klemmer Universalklemmer
Laboral aluminiumslegering. Klemme med fleksibel arm, monteringsstang 12 mm Ø og stanglengde er 200 mm.
  • Runde kjever dekket i vinyl for å beskytte klemte gjenstander
  • Praktisk fleksibel arm har en maksimal belastning på 500 g