VWR®, Burette Clamps
Leverandør: VWR Collection
241-0043EA 905 NOK
241-0043
VWR®, Burette Clamps
Klemmer Universalklemmer
Vinyl, svart. Enkel modell.
  • For to byretter opp til 12 mm diameter
  • Enkel høydejustering
  • Kan festes til stativstenger ved hjelp av riflede skruer