VWR®-stativ med holder for trakter
Leverandør: VWR Collection
241-0045EA 3825 NOK
241-0045
VWR®-stativ med holder for trakter
Stativer
Grått jernstativ på 450×200 mm, en stålstang på 500×12 mm, dobbelmuffe og holder for 4 trakter.
  • Høyden på holderen kan justeres
  • Holdermål 400×80 mm
  • Diameter på hullene er 40 mm
Passer for trakter med diameter opp til 100 mm.