VWR®, Electrode stand
Leverandør: VWR Collection
241-0114EA 3250 NOK
241-0114
VWR®, Electrode stand
Elektrodestativ
Stativ med holdere for 2 elektroder og stang.
  • Jern base
  • Rustfritt stål stenger
  • Akryl elektroden stå