Fot til stativstang, Labomeca®
Leverandør: VWR Collection
241-0137EA 4050 NOK
241-0137 241-0136
Fot til stativstang, Labomeca®
Stativer
Monteringsbraketter for Labomeca®-enheter.
  • Brukes til å feste stenger til et fast punkt i laboratoriet: gulv, vegger, tak, bord, hyller eller møbler
  • Leveres med treskrue. Kan festes ved hjelp av en sekskantet Labomeca®-nøkkel
Leveringsinformasjon: Leveres med treskrue.