Stativplater
Leverandør: USBECK Laborgeräte
2012 2013 2014-2144 342012 342014 342015 2015
241-0366EA 1975 NOK
241-0366 241-7175 USBE2014-2144 241-7101 241-7102 241-0348 USBE2015
Stativplater
Stativer
Rostfritt stål. Med gjenge M 10 for stativstang. Tre faste og en stillbar fot for nivåjustering.
  • Gummiføtter sørger for stabilitet
  • Glatte overflater for enkel og rask rengjøring
  • Robust
DIN 12892/55
Sertifiseringer: DIN 12892/55