Jern(III)oksid, anhydrous ≥97%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
24189.468EA 0 NOK
24189.468
Jern(III)oksid, anhydrous ≥97%, TECHNICAL
Jern(III)oksid
Formel: Fe₂O₃
MW: 159.69 g/mol
Smeltepunkt: 1538 °C
Tetthet: 5.24 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00011008
CAS-nummer: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Indeks: 13,04058
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 97 %