Jern(II)sulfat heptahydrat ≥96%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
24237.294EA 385 NOK
24237.294 24237.363
Jern(II)sulfat heptahydrat ≥96%, TECHNICAL
Jern(II)sulfat heptahydrat
Formel: FeSO₄·7H₂O
Smeltepunkt: 64 °C
Tetthet: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149719
CAS-nummer: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Indeks: 13,04091
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 96 %