VWR®, Gelatin
Leverandør: VWR Chemicals
24350.262EA 855 NOK
24350.262
VWR®, Gelatin
Proteiner
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Protein/peptide name Gelatin
Protein synonyms Gelatine
Environmentally Preferable
Arter
Kilde
CAS-nr 9000-70-8
Nr. Technical Grade
Skjema Powder
Lagringsforhold Ambient