Litiumbromid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
25002.266EA 2175 NOK
25002.266
Litiumbromid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Litiumbromid
Formel: LiBr
MW: 86.84 g/mol
Kokepunkt: 1265
Smeltepunkt: 550
Tetthet: 3.46 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011077
CAS-nummer: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Indeks: 13,05548
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.04 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Ba (Barium) Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
K (Potassium) Max. 0.02 %
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 0.2 %
Pb (Lead) Max. 10 ppm