Magnesiumoksid heavy, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Magnesia usta
25056.460EA 8875 NOK
25056.460
Magnesiumoksid heavy, TECHNICAL
Magnesiumoksid
Formel: MgO
MW: 40.3 g/mol
Kokepunkt: 3600
Smeltepunkt: 2800 °C
Tetthet: 3.58 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011109
CAS-nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Indeks: 13,05700
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on ignited basis) Min. 85%
Loss on ignition (800°C) Max. 8%
Silica 3 - 6 %