L(+)-Kaliumnatriumtartrat tetrahydrat, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
27062.290EA 720 NOK
27062.290
L(+)-Kaliumnatriumtartrat tetrahydrat, TECHNICAL
L(+)-Kaliumnatriumtartrat tetrahydrat
Formel: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Smeltepunkt: 70…80 °C
Tetthet: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00150989
CAS-nummer: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
REACH: 01-2119524666-34
Merck Indeks: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Identification Passes test