Tiazinrødt, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: Disodium 2-[4-[(1-hydroxy-4-sulphonato-2-naphthyl)azo]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonate
27419.123EA 1075 NOK
27419.123
Tiazinrødt, TECHNICAL
Tiazinrødt
Formel: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
MW: 599.58 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 2150-33-6
EINECS: 218-422-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Identification Passes test