Natriumsulfat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
28111.296EA 705 NOK
28111.296 28111.365 28111.260
Natriumsulfat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodium sulphate
Formel: Na₂SO₄
Kokepunkt: 1429 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 888 °C
Tetthet: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003504
CAS-nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Indeks: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Sodium chloride Max. 0.25 %