Parafilm® dispenser, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
5833-0001
291-0013EA 2675 NOK
291-0013
Parafilm® dispenser, Nalgene®
Dispenser, forseglingsfilm
For ren oppbevaring og enkel dispensering av Parafilm® M-forseglingsfilm.
  • For to ruller på 50 mm eller én rull på 100 mm (bredde)
  • Enkel å rengjøre
  • Klar akryl